Principaux documents
559431
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide
95%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.5050 (lit.)
Densité
1.689 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(CBr)cc(F)c1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4/h1-2H,3H2
Clé InChI
MPEKZIYOLQCWLL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter