Principaux documents
559393
Sigma-Aldrich
1-Cyano-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
F3CC(CN)(C6H5)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
72-76 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
nitrile
phenyl
Chaîne SMILES 
OC(C#N)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)8(14,6-13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,14H
Clé InChI
FFXHDJHFAYTIHJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable