559334
3-Hydroxy-3-phenylpropionitrile
Synonyme(s) :
β-Hydroxy-benzenepropanenitrile
About This Item
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5420 (lit.)
Point d'ébullition
306-307 °C (lit.)
Densité
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(CC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6H2
Clé InChI
HILDHWAXSORHRZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Hydrolysis by cyanobacterium nitrilase in catalytic preparation of carboxylic acid
- Biotransformation to amide using nitrile hydratase from Rhodococcus erythropolis A4
- Direct catalytic aldol-type reactions
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable