Principaux documents
558885
Sigma-Aldrich
Poly[((S)-(−)-1-(4-nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethyl)methacrylate-co-methyl methacrylate]
chromophore monomer 20-25 mol %
About This Item
Formule linéaire :
(C15H18N2O4)m(C5H8O2)n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Forme
solid
Composition
chromophore monomer, 20-25 mol %
Température de transition
Tg 47 °C (DSC)
Solubilité
chloroform: soluble
toluene: soluble
Application
Polymer for nonlinear optical (NLO) applications.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable