Principaux documents
558818
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
Synonyme(s) :
2-Methylsulfanyl-6-trifluoromethylpyrimidin-4-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5F3N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
176-180 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1nc(O)cc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2OS/c1-13-5-10-3(6(7,8)9)2-4(12)11-5/h2H,1H3,(H,10,11,12)
Clé InChI
BRLPDRZKOMZVOY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable