Principaux documents
558400
Sigma-Aldrich
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)NHCNHNHCNHNH2 · xHCl
Poids moléculaire :
229.64 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Pf
209-213 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H9ClFN5.ClH/c9-5-3-4(1-2-6(5)10)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
Clé InChI
DLLQSZUCBVOQDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Gabriela Cabral et al.
Developmental cell, 50(3), 355-366 (2019-07-16)
Centrosomes, the predominant sites of microtubule nucleation and anchorage, coordinate spindle assembly and cell division in animal cells. At the onset of mitosis, centrioles accumulate microtubule-organizing pericentriolar material (PCM) in a process termed centrosome maturation. To what extent centrosome maturation