Principaux documents
557668
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-2H-imidazole 1-oxide
≥98%
Synonyme(s) :
TMIO
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.16
Beilstein:
5424342
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Essai
≥98%
Pf
32-36 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=NC(C)(C)[N+]([O-])=C1
InChI
1S/C6H10N2O/c1-5-4-8(9)6(2,3)7-5/h4H,1-3H3
Clé InChI
CNIGTNPXWSLRPH-UHFFFAOYSA-N
Application
Nitrone spin trapping agent of O-,C- and S-centered radicals.