Documents
557544
Sigma-Aldrich
4-Methylphenylthioacetic acid
97%
Synonyme(s) :
2-(p-Tolylthio)acetic acid, 4-Methylphenylthio acetic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SCH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
79-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(SCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
XCRDQVBOVYWDPH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable