556459
Polyaniline (emeraldine base)
average Mw ~5,000
Synonyme(s) :
Emeraldine base polyaniline
162,00 €
About This Item
162,00 €
Produits recommandés
Poids mol.
average Mw ~5,000
Solubilité
m-cresol: soluble
DMAC: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
λmax
~325 nm
Chaîne SMILES
Brc1nn[nH]c1C.Cl
InChI
1S/C3H4BrN3.ClH/c1-2-3(4)6-7-5-2;/h1H3,(H,5,6,7);1H
Clé InChI
LYCWKZFKTMHXQA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.