Principaux documents
556238
Sigma-Aldrich
Indium(III) phthalocyanine chloride
Dye content 90 %
1 G
127,00 €
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
127,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H16ClInN8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
662.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 90%
Pf
>300 °C (lit.)
λmax
686 nm in DMSO
697 nm in chloronaphthalene
Chaîne SMILES 
Cl[In]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.ClH.In/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;1H;/q-2;;+3/p-1
Clé InChI
AHXBXWOHQZBGFT-UHFFFAOYSA-M
Application
Sensitizer for electrophotography
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable