556114
N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Pf
235-236 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(=O)Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO5/c13-9(5-6-10(14)15)12-8-3-1-7(2-4-8)11(16)17/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
Clé InChI
IOKXKKSBNJCKOY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... BCHE(590)
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable