Principaux documents
55602
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid sodium salt
technical, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Sodium 3-hydroxy-7-methoxy-2-naphthoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H9NaO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥90% (HPLC)
Chaîne SMILES 
[Na+].COc1ccc2cc(O)c(cc2c1)C([O-])=O
InChI
1S/C12H10O4.Na/c1-16-9-3-2-7-6-11(13)10(12(14)15)5-8(7)4-9;/h2-6,13H,1H3,(H,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
GXFJTZLJEJRYEB-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable