Key Documents
555770
Sigma-Aldrich
α,α,p-Tribromoacetophenone
97%
Synonyme(s) :
2,2,4′-Tribromoacetophenone, 2,2-Dibromo-1-(4-bromophenyl)ethanone
About This Item
Formule linéaire :
Br2CHCOC6H4Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.84
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
91-94 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrC(Br)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H5Br3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(12)8(10)11/h1-4,8H
Clé InChI
KFTUNOVZJWIKFX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges