Key Documents
555487
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4COOHSCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
159.5-162.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H5F3O2S/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
Clé InChI
UMOGQQWVQUQTQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable