Documents
554685
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide
97%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5070 (lit.)
Densité
1.710 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-3-4-1-2-5(9)7(11)6(4)10/h1-2H,3H2
Clé InChI
DGSXDQVPGXFOAN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide [1-(Bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene] may be used to synthesize phase-transfer catalysts (PTCs).
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of (αR, βS)-epoxyketones by asymmetric epoxidation of chalcones with cinchona phase-transfer catalysts.
Yoo MS, et al.
Tetrahedron Letters, 51(42), 5601-5603 (2010)