Documents
554081
Sigma-Aldrich
Methyl 5-fluoro-2-hydroxybenzoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OH)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Point d'ébullition
50 °C/0.15 mmHg (lit.)
Pf
30-34 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,10H,1H3
Clé InChI
DGHBWVVOJLVMFF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup