Principaux documents
553484
Sigma-Aldrich
2-Cyano-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g per 7% carbon loading
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
SB.52
Forme
solid
Ampleur du marquage
1.5-2.0 mmol/g per 7% carbon loading
Superficie
500 m2/g
Taille des particules
200-400 mesh
Dimension de pores
60 Å pore size
Chaîne SMILES 
O=[SiH2].CCC#N
InChI
1S/C3H5N.H2OSi/c1-2-3-4;1-2/h2H2,1H3;2H2
Clé InChI
VONUEXZNLQMDQT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Cyano-functionalized silica gel is a modified silica gel.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable