Documents
55336
Sigma-Aldrich
(Hydroxyimino)malononitrile sodium salt
≥98.0% (NT)
Synonyme(s) :
Carbonyl cyanide oxime sodium salt, Mesoxalonitrile-oxime sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3N3NaO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.04
Numéro Beilstein :
5150724
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (NT)
Pf
284-291 °C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]N=C(C#N)C#N