Principaux documents
553220
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,2,2-Triphenylethylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CHCH(NH2)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −80°, c = 1 in chloroform
Pf
66-69 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES 
N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19N/c21-20(18-14-8-3-9-15-18)19(16-10-4-1-5-11-16)17-12-6-2-7-13-17/h1-15,19-20H,21H2/t20-/m1/s1
Clé InChI
NDCGGZYGIWLSAT-HXUWFJFHSA-N
Informations légales
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable