Principaux documents
552801
Sigma-Aldrich
Boc-D-Leucinol
97%
Synonyme(s) :
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)leucinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +26°, c = 2 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
213 °C (lit.)
Densité
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-8(2)6-9(7-13)12-10(14)15-11(3,4)5/h8-9,13H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
Clé InChI
LQTMEOSBXTVYRM-SECBINFHSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup