Principaux documents
552372
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1-(4-piperidyl)-2-benzimidazolinone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.71
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Pf
228-231 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2N(C3CCNCC3)C(=O)Nc2c1
InChI
1S/C12H14ClN3O/c13-8-1-2-11-10(7-8)15-12(17)16(11)9-3-5-14-6-4-9/h1-2,7,9,14H,3-6H2,(H,15,17)
Clé InChI
DOAYWDKFDPSTSV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Chloro-1-(4-piperidyl)-2-benzimidazolinone is a 2-benzimidazolone derivative. It exhibits anti-nauseant properties.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Copper-catalyzed efficient synthesis of a 2-benzimidazolone scaffold from 2-nitroaniline and dimethyl carbonate via a hydrosilylation reaction.
Nale DB and Bhanage BM.
Green Chemistry, 17(4), 2480-2486 (2015)