Documents
552267
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2CHOC6H4SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5150 (lit.)
Point d'ébullition
265-266 °C (lit.)
Densité
1.523 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)Oc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClF2O3S/c8-14(11,12)6-3-1-5(2-4-6)13-7(9)10/h1-4,7H
Clé InChI
ANZLDHZFNLCQAS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter