Principaux documents
551821
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4F3N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
246-250 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cc(nc(S)n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F3N2OS/c6-5(7,8)2-1-3(11)10-4(12)9-2/h1H,(H2,9,10,11,12)
Clé InChI
YZAOETRYQWFEOY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol (HTPT) can form a stable monolayer on the Au(111) surface.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
EC-STM Study of Potential-Controlled Adsorption of Substituted Pyrimidinethiol on Au (111).
Sek S.
Langmuir, 25(23), 13488-13492 (2009)