Principaux documents
551171
Sigma-Aldrich
1-(4-Methylphenyl)-1-propanol
97%
Synonyme(s) :
1-(p-Tolyl)-1-propanol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH(OH)CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5180 (lit.)
pb
234-235 °C (lit.)
Densité
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ZBDUWPZEVMGAMD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-(4-Methylphenyl)-1-propanol is a secondary alcohol derivative that can be prepared by the reduction of 4′-methylpropiophenone. Its racemic form can be resolved by oxidative kinetic resolution in the presence of chiral polymeric Mn(III) salen complexes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Easily recyclable chiral polymeric Mn (III) salen complexes for oxidative kinetic resolution of racemic secondary alcohols.
Kureshy RI, et al.
Chirality, 19(5), 352-357 (2007)