551074
(S)-(−)-2-Amino-1-fluoro-3-methyl-1,1-diphenylbutane
97%
About This Item
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −45°, c = 1 in chloroform
Pf
54-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H](N)C(F)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20FN/c1-13(2)16(19)17(18,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16H,19H2,1-2H3/t16-/m0/s1
Clé InChI
MJIXRSWLVFUMCB-INIZCTEOSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable