Principaux documents
549843
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Pf
162-166 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNc1nc(C)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H10N4O/c1-4-8-5(7-2)10-6(9-4)11-3/h1-3H3,(H,7,8,9,10)
Clé InChI
MNDSUSQBIDHEJU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable