Documents
549789
Sigma-Aldrich
Dimethyl isobutylmalonate
97%
Synonyme(s) :
Dimethyl (2-methylpropyl)malonate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH(CO2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
Point d'ébullition
213 °C (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC
InChI
1S/C9H16O4/c1-6(2)5-7(8(10)12-3)9(11)13-4/h6-7H,5H2,1-4H3
Clé InChI
GAZFDPSEEIVCEX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter