Documents
549770
Sigma-Aldrich
Methyl 3-((Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylate
97%
Synonyme(s) :
3-((Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12ClF3O2
Poids moléculaire :
256.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4375 (lit.)
Point d'ébullition
193-194 °C (lit.)
Densité
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1C(\C=C(/Cl)C(F)(F)F)C1(C)C
InChI
1S/C10H12ClF3O2/c1-9(2)5(7(9)8(15)16-3)4-6(11)10(12,13)14/h4-5,7H,1-3H3/b6-4-
Clé InChI
ZRLLIXSRKOMDAU-XQRVVYSFSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
198.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter