Documents
548944
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2H-benzopyran-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H6Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
124-128 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2OCC(C=O)=C(Cl)c2c1
InChI
1S/C10H6Cl2O2/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(12)6(4-13)5-14-9/h1-4H,5H2
Clé InChI
XEGONRKPLYJCFN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable