Principaux documents
548839
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-1-(2H)-phthalazinone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
240-244 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C15H12N2O2/c1-19-11-8-6-10(7-9-11)14-12-4-2-3-5-13(12)15(18)17-16-14/h2-9H,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
RYLLTTFNKPGBNO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-(4-Methoxyphenyl)-1-(2H)-phthalazinone , a 4-aryl-2(1H)-phthalazinone derivative, is a building block for preparing bioactive molecules.
Application
4-(4-Methoxyphenyl)-1-(2H)-phthalazinone may be used in the preparation of [4-(4-methoxyphenyl)-1(2H)-oxo-phthalazin-2-yl]acetic acid ethyl ester, with potent antibacterial activity.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Some New 2-(5, 6-Dihydro-4H-1, 2, 4-triazolo [4, 3-a] benz [F] azepin-1-yl) methyl)-4-substituted Phthalazin-1 (2H)-ones.
El-Shamy IE, et al.
Asian Journal of Chemistry, 26(22), 7828-7828 (2014)