Key Documents
548472
Sigma-Aldrich
Copper(I) telluride
99.9% trace metals basis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cu2Te
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
crystalline
Chaîne SMILES 
[Cu][Te][Cu]