Principaux documents
547212
Sigma-Aldrich
cis-7-Decenal
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH=CH(CH2)5CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
143-145 °C (lit.)
Densité
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC\C=C/CCCCCC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h3-4,10H,2,5-9H2,1H3/b4-3-
Clé InChI
UZFFFFWQKMPLAC-ARJAWSKDSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25.6 °C - closed cup