Documents
547182
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyheptane
98%
Synonyme(s) :
Heptanal dimethyl acetal
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4105 (lit.)
Point d'ébullition
183 °C/760 mmHg (lit.)
Densité
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C9H20O2/c1-4-5-6-7-8-9(10-2)11-3/h9H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
BBMCNYFBAIUERL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
136.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.8 °C - closed cup