Principaux documents
546933
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 546933, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
97%
Pf
32-35 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Cl)cc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)12(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
RJSQINMKOSOUGT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges