Principaux documents
546305
Sigma-Aldrich
6-(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-2H-pyridazin-3-one
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
167-171 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)CC2
InChI
1S/C10H9BrN2O/c11-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(14)13-12-9/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
Clé InChI
CDDNLMGOLYMTSF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable