Principaux documents
545058
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) bromide hydrate
99.999%
About This Item
Formule linéaire :
NdBr3 · xH20
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.95 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
99.999%
Densité
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Br[Nd](Br)Br