544493
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
26-30 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES
Clc1ccc(Br)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
Clé InChI
ISHYFWKKWKXXPL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter