Principaux documents
544477
Sigma-Aldrich
1,6-Dimethoxyhexane
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2)6OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
182-183 °C (lit.)
Densité
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCCCCCOC
InChI
1S/C8H18O2/c1-9-7-5-3-4-6-8-10-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
GZHQUHIMIVEQFV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Michael G Wade et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 89(1), 304-313 (2005-10-14)
Previous studies of the toxicity of candidate fuel additives identified severe testicular toxicity in animals exposed to 1,6-dimethoxyhexane (DMH). A series of studies were conducted to characterize the effects of DMH on spermatogenesis and to compare the effects of DMH