Documents
544426
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxybenzophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OC6H4C(O)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
82-85 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(c1ccccc1)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C20H16O2/c21-20(17-9-5-2-6-10-17)18-11-13-19(14-12-18)22-15-16-7-3-1-4-8-16/h1-14H,15H2
Clé InChI
NMPNTBQOLRXPGK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Benzyloxybenzophenone is also known as [4-(benzyloxy)phenyl](phenyl)methanone. It reacts with propiophenone in the presence of a novel titanium reagent to form triphenylbutene isomers which shows uterotropic activity.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Reductive condensation of 4-benzyloxybenzophenone and propiophenone, and the estrogenic activity of 1-benzyloxy-4-(1,2-diphenylbut-1-enyl) benzene.
Zolotareva VA, et al.
ChemInform, 21(50) (1990)