544396
4-Allyloxybenzaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.568 (lit.)
pb
150-152 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=CCOc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-7-12-10-5-3-9(8-11)4-6-10/h2-6,8H,1,7H2
Clé InChI
TYNJQOJWNMZQFZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable