544329
7-Ethoxy-4-methylcoumarin
98%
Synonyme(s) :
Ethyl 4-methylumbelliferyl ether
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
114-116 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C12H12O3/c1-3-14-9-4-5-10-8(2)6-12(13)15-11(10)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
NKRISXMDKXBVRJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable