543896
4-Hydroxycarbazole
95%
Synonyme(s) :
9H-Carbazol-4-ol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
169-173 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cccc2[nH]c3ccccc3c12
InChI
1S/C12H9NO/c14-11-7-3-6-10-12(11)8-4-1-2-5-9(8)13-10/h1-7,13-14H
Clé InChI
UEOHATPGKDSULR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 4-(2-bromoethoxy)-9H-carbazole
- 4-(3-bromopropoxy)-9H-carbazole
- 4-(4-bromobutoxy)-9H-carbazole
- 4-(5-bromopentyloxy)-9H-carbazole
- 4-(6-bromohexyloxy)-9H-carbazole
It participates as an electron donor for the preparation of nonlinear optical (NLO) chromophores.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable