Key Documents
543330
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromobenzyloxy)benzaldehyde
96%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2OC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
88-92 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C14H11BrO2/c15-13-5-1-12(2-6-13)10-17-14-7-3-11(9-16)4-8-14/h1-9H,10H2
Clé InChI
HGCGRPJQAXHMMI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable