Principaux documents
542652
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H2(Br)(Cl)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pf
27-30 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(Cl)cc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrClF3N/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2
Clé InChI
OVJCOPVKCCJSFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup