Documents
542253
Sigma-Aldrich
2′,5-Dichloro-2-hydroxybenzophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(OH)COC6H4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
107-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H8Cl2O2/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7,16H
Clé InChI
OSXVZDOVYCTYCW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable