Documents
542164
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2-methyl-1H-pyridin-4-one
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
156-160 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC1=C(C)NC=CC1=O
InChI
1S/C7H9NO2/c1-5-7(10-2)6(9)3-4-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
GNWSQENQZGWCSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable