Documents
542083
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) acetate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lanthanum triacetate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
La(CH3CO2)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.04 (anhydrous basis)
Numéro Beilstein :
3693604
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Pertinence de la réaction
core: lanthanum
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
O.CC(=O)O[La](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.La.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Clé InChI
YRKCZRMEPGLHRN-UHFFFAOYSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable