Principaux documents
541982
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
Br(Cl)(OH)C6H2COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Pf
115-119 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1c(Br)cc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H8BrClO2/c14-11-7-9(15)6-10(13(11)17)12(16)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,17H
Clé InChI
DAACDYIERDIOLH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable