Principaux documents
541974
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2′,5-dichloro-2-hydroxybenzophenone
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(Cl)(OH)COC6H4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pf
83-86 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1c(Br)cc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H7BrCl2O2/c14-10-6-7(15)5-9(13(10)18)12(17)8-3-1-2-4-11(8)16/h1-6,18H
Clé InChI
YDOASFSKJSZNAO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Bromo-2′,5-dichloro-2-hydroxybenzophenone is a halogenated aromatic ketone useful in organic synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable