Principaux documents
541427
Sigma-Aldrich
1,6-Anhydro-2,3-O-isopropylidene-β-D-mannopyranose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pf
127-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H]3CO[C@H](O3)[C@H]2O1
InChI
1S/C9H14O5/c1-9(2)13-6-5(10)4-3-11-8(12-4)7(6)14-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3/t4-,5-,6+,7+,8-/m1/s1
Clé InChI
VEESJHGZLRXGHP-QQGCVABSSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable